Tisk…
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 1160 CZK
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13
Bod tání: 105…108 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236224
CAS číslo: 4837-19-8