3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
PC9130-1G
PC9130-5G
PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA
622
CZK
APOSPC9130-1G
APOSPC9130-5G
APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod tání: 125…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375386 CAS číslo: 87407-12-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |