Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 622 CZK
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C6H3BrF3N
Bod varu: 97…99 °C/26mmHg
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458124
CAS číslo: 590371-58-7