Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9127-1G PC9127-25G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 622 CZK
APOSPC9127-1G APOSPC9127-25G APOSPC9127-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236275
CAS číslo: 204339-72-0