Tisk…
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9125-1G PC9125-5G
APOSPC9125-1GEA 1990 CZK
APOSPC9125-1G APOSPC9125-5G
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Vzorec: C₄H₂Br₂F₆
Bod varu: 62 °C/300mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 384-50-9