Tisk…
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G PC9122-1G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 2900 CZK
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G APOSPC9122-25G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631329
CAS číslo: 177942-50-6