Tisk…
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9117-25G PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA 24730 CZK
APOSPC9117-25G APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Vzorec: C₆H₁₁ClFNO
Bod varu: 113…115 °C/27mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00101818
CAS číslo: 364-94-3
UN: 1993
ADR: 3,III