α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9115-100G
PC9115-25G
PC9115-500G
APOSPC9115-100GEA
3190
CZK
APOSPC9115-100G
APOSPC9115-25G
APOSPC9115-500G
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid 99%
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid
Vzorec:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 |
MDL Number:
MFCD00236279 CAS číslo: 115754-21-7 |