Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911392-1G PC911392-5G
APOSPC911392-1GEA 0 CZK
APOSPC911392-1G APOSPC911392-5G
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463139
CAS číslo: 29681-98-9