Tisk…
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911359-1G PC911359-250MG
APOSPC911359-1GEA 16340 CZK
APOSPC911359-1G APOSPC911359-250MG
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800759
CAS číslo: 116735-67-2