3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC911322-1G
PC911322-250MG
PC911322-5G
APOSPC911322-1GEA
1490
CZK
APOSPC911322-1G
APOSPC911322-250MG
APOSPC911322-5G
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95+%
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₅F₂N₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13191632 CAS číslo: 706805-37-0 |