Tisk…
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-pentafluoro-Phe-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(perfluorophenyl)propanoic acid
PC9113-1G PC9113-25G PC9113-5G
APOSPC9113-1GEA 2900 CZK
APOSPC9113-1G APOSPC9113-25G APOSPC9113-5G
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₄F₅NO₄
MW: 355.261 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151893
CAS číslo: 34702-60-8