Tisk…
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC9112-25G
APOSPC9112-25GEA 15910 CZK
APOSPC9112-25G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Vzorec: C₄H₂F₆O₂
MW: 196,048 g/mol
Bod varu: 125 °C
Bod tání: 46…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464165
CAS číslo: 564-10-3