Tisk…
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911162-1G PC911162-250MG
APOSPC911162-1GEA 4200 CZK
APOSPC911162-1G APOSPC911162-250MG
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12400881
CAS číslo: 151585-93-2