Tisk…
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
PC911136-5G
APOSPC911136-5GEA 5790 CZK
APOSPC911136-5G
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₈H₇FN₂O
MW: 166,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261475
CAS číslo: 39811-07-9