Tisk…
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911122-1G PC911122-250MG PC911122-5G
APOSPC911122-1GEA 7050 CZK
APOSPC911122-1G APOSPC911122-250MG APOSPC911122-5G
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823827
CAS číslo: 370-58-1