Tisk…
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenoxy)propylamine
PC911117-1G PC911117-5G
APOSPC911117-1GEA 2240 CZK
APOSPC911117-1G APOSPC911117-5G
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213776
CAS číslo: 116753-54-9