Tisk…
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 2820 CZK
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03422203
CAS číslo: 399-44-0