Tisk…
4-Fluoro-m-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 1700 CZK
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00665789
CAS číslo: 64465-53-8