Tisk…
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-3-methylpyridin-2-ylamine
PC911092-1G
APOSPC911092-1GEA 1870 CZK
APOSPC911092-1G
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇FN₂
MW: 126,1300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375130
CAS číslo: 886365-56-6