Tisk…
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910926-100MG PC910926-1G PC910926-250MG
APOSPC910926-100MGEA 1660 CZK
APOSPC910926-100MG APOSPC910926-1G APOSPC910926-250MG
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234366
CAS číslo: 137114-68-2