Tisk…
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,2-Difluoropropionate, 2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
PC9109-25G
APOSPC9109-25GEA 1950 CZK
APOSPC9109-25G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Vzorec: C₅H₈F₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 24…25 °C/20mmHg
Hustota: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657970
CAS číslo: 28781-85-3
UN: 3272
ADR: 3,III