Tisk…
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 6220 CZK
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
3-Fluoro-N-propylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄FN
MW: 167,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09938496
CAS číslo: 90389-86-9