Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910735-1G PC910735-250MG PC910735-5G
APOSPC910735-1GEA 3200 CZK
APOSPC910735-1G APOSPC910735-250MG APOSPC910735-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂ClFN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659664
CAS číslo: 1079179-12-6