2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC910708-100MG
PC910708-250MG
APOSPC910708-100MGEA
2030
CZK
APOSPC910708-100MG
APOSPC910708-250MG
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,02 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10698610 CAS číslo: 1060815-08-8 |