4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9106-1G
PC9106-5G
PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA
1700
CZK
APOSPC9106-1G
APOSPC9106-5G
APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃FIN MW: 247,100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458123 CAS číslo: 159719-57-0 |