Tisk…
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethan-1-one
PC9105-1G PC9105-5G PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA 2480 CZK
APOSPC9105-1G APOSPC9105-5G APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173651
CAS číslo: 72293-96-0