Tisk…
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 622 CZK
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116467
CAS číslo: 723294-74-4