Tisk…
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 6350 CZK
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879256
CAS číslo: 81932-03-8