Tisk…
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC910089-25G PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA 8100 CZK
APOSPC910089-25G APOSPC910089-5G
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
5-Chloro-2-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆ClFO
MW: 160.58
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1092349-89-7