Tisk…
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 2980 CZK
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084933
CAS číslo: 2707-23-5