Tisk…
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 1450 CZK
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄OFI
MW: 250,01 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08236850
CAS číslo: 227609-88-3