Tisk…
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC909739-1G PC909739-5G
APOSPC909739-1GEA 6620 CZK
APOSPC909739-1G APOSPC909739-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Vzorec: C₉H₄F₃NO₂S
Bod tání: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18449627
CAS číslo: 719-98-2