Tisk…
2,4-Difluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 3810 CZK
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorophenylboronic acid
2,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Bod tání: 247…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318998
CAS číslo: 144025-03-6