Tisk…
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9095-1G PC9095-25G PC9095-5G
APOSPC9095-1GEA 622 CZK
APOSPC9095-1G APOSPC9095-25G APOSPC9095-5G
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
MW: 250,01 g/mol
Bod tání: 41…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093999
CAS číslo: 146137-76-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III