Tisk…
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 1740 CZK
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782056
CAS číslo: 699016-40-5