Tisk…
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9093-25G PC9093-5G
APOSPC9093-25GEA 2440 CZK
APOSPC9093-25G APOSPC9093-5G
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093631
CAS číslo: 1999-00-4