Tisk…
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetamide
PC909137-5G
APOSPC909137-5GEA 7080 CZK
APOSPC909137-5G
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide 98%
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₇FN₂O₃
MW: 198,1512 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01463345
CAS číslo: 345-30-2