Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC909044-1G
PC909044-25G
PC909044-5G
APOSPC909044-1GEA
612
CZK
APOSPC909044-1G
APOSPC909044-25G
APOSPC909044-5G
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Potassium isopropyltrifluoroborate
Vzorec:
C₃H₇BF₃K Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04112718 CAS číslo: 1041642-13-0 |