Tisk…
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908905-1G PC908905-250MG
APOSPC908905-1GEA 3940 CZK
APOSPC908905-1G APOSPC908905-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781448
CAS číslo: 885520-35-4