Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908877-100MG PC908877-1G PC908877-250MG
APOSPC908877-100MGEA 4770 CZK
APOSPC908877-100MG APOSPC908877-1G APOSPC908877-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07339047
CAS číslo: 863668-04-6