Tisk…
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9088-25G PC9088-5G PC9088-1G
APOSPC9088-25GEA 2280 CZK
APOSPC9088-25G APOSPC9088-5G APOSPC9088-1G
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782058
CAS číslo: 89634-75-3