Tisk…
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 4530 CZK
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Vzorec: C8H9ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832541
CAS číslo: 685565-15-5