Tisk…
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908738-25G PC908738-5G
APOSPC908738-25GEA 8870 CZK
APOSPC908738-25G APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04537942
CAS číslo: 162401-03-8