Tisk…
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC908712-1G PC908712-250MG PC908712-5G
APOSPC908712-1GEA 1740 CZK
APOSPC908712-1G APOSPC908712-250MG APOSPC908712-5G
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole 97%
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆FN₃
MW: 151.1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739129
CAS číslo: 404827-75-4