2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC908703-1G
PC908703-250MG
PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA
10580
CZK
APOSPC908703-1G
APOSPC908703-250MG
APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₆F₃N₃ MW: 259,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03848692 CAS číslo: 685853-98-9 |