Tisk…
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Difluoroisatin
PC908686-25G PC908686-5G
APOSPC908686-25GEA 6020 CZK
APOSPC908686-25G APOSPC908686-5G
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione
Vzorec: C₈H₃F₂NO₂
MW: 183.110 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02998377
CAS číslo: 774-47-0