Tisk…
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908684-1G PC908684-5G
APOSPC908684-1GEA 0 CZK
APOSPC908684-1G APOSPC908684-5G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115410
CAS číslo: 90390-07-1