Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908668-250MG PC908668-500MG
APOSPC908668-250MGEA 11810 CZK
APOSPC908668-250MG APOSPC908668-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411653
CAS číslo: 845866-48-0