Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 2110 CZK
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂
Bod varu: 55…56 °C
Bod tání: 21…23 °C
Hustota: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09802248
CAS číslo: 785777-87-9